Principaux documents
S343781
D,L-CARNITINENITRILE CHLORIDE
AldrichCPR
S343781-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S343781-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H15ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.663
Numéro MDL:
158,00 €