Principaux documents
S341851
4-BENZYL-6-HYDROXY-2-MERCAPTOPYRIMIDINE
AldrichCPR
S341851-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S341851-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H10N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.279
Numéro MDL:
158,00 €