Principaux documents
S338982
1,3,6,8-TETRAISOPROPYL-PYRENE
AldrichCPR
S338982-25MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S338982-25MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C28H34
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.583
Numéro MDL:
178,00 €