Principaux documents
S336858
2-(4-(2,2-DICARBOXY-ETHYL)-2,5-DIMETHOXY-BENZYL)-MALONIC ACID
AldrichCPR
S336858-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S336858-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H18O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
370.316
Numéro MDL:
178,00 €