Principaux documents
S336831
ACID GREEN 25 (C.I. 61570)
AldrichCPR
S336831-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S336831-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C28H20N2Na2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
622.588
Numéro MDL:
158,00 €