214566
Acid Green 25
Dye content ≥60 %
105,00 €
About This Item
105,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ≥60%
Pf
235-238 °C (lit.)
λmax
608 nm
642 nm (2nd)
ε (coefficient d'extinction)
≥10000 at 604-612 nm
≥10200 at 640-646 nm
≥20000 at 281-287 nm
≥22700 at 251-257 nm
≥6400 at 407-413 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C28H22N2O8S2.2Na/c1-15-7-9-19(23(13-15)39(33,34)35)29-21-11-12-22(30-20-10-8-16(2)14-24(20)40(36,37)38)26-25(21)27(31)17-5-3-4-6-18(17)28(26)32;;/h3-14,29-30H,1-2H3,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2
Clé InChI
FPAYXBWMYIMERV-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable