Principaux documents
S325309
2,5-DIHYDROXY-CYCLOHEXA-1,4-DIENE-1,4-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
S325309-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S325309-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.204
Numéro MDL:
29,20 €