Principaux documents
S324213
DIRECT BLUE 130 (C.I. 27110)
AldrichCPR
S324213-1G
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S324213-1G
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H23N5Na2O9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
695.642
Numéro MDL:
178,00 €