Principaux documents
S323705
4-METHOXY-2-METHYL-1-METHYLSULFANYL-BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H12OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.259
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.