Principaux documents
S311553
3-PHOSPHONO-BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H7O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.105
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.