Key Documents
S310905
2,4,6-TRIMETHYL-1,4-DIHYDRO-PYRIDINE-3,5-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.274
Numéro MDL:
Autres remarques