Key Documents
S346136
DIETHYL 4-PHENYL-1,4-DIHYDRO-2,6-LUTIDINE-3,5-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.399
Numéro MDL:
Autres remarques