Principaux documents
S308560
2-AMINO-6-BENZYLOXYCARBONYLAMINO-HEXANOIC ACID TERT-BU ESTER, HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S308560-10MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S308560-10MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H29ClN2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.896
Numéro MDL:
160,00 €