481874
3-tert-Butyl-2-hydroxybenzaldehyde
96%
Synonyme(s) :
3-tert-Butylsalicylaldehyde
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
Point d'ébullition
78-79 °C/1 mmHg (lit.)
Densité
1.041 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1cccc(C=O)c1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-5-8(7-12)10(9)13/h4-7,13H,1-3H3
Clé InChI
ROILLNJICXGZQQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- 5-bromo-3-tert-butyl-2-hydroxybenzaldehyde
- 3-tert-butyl-5-(chloro-methyl)-2- hydroxybenzaldehyde
- chiral Schiff base-titanium alkoxide catalysts
- 2 -(3-tert-butyl -2-hydroxybenzyl)aminomethylpyridine
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup