Principaux documents
S294144
2-BROMO-4,6-DIMETHYL-PHENYLAMINE, COMPOUND WITH ACETIC ACID
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H14BrNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.133
Numéro MDL:
29,20 €