Principaux documents
S293830
(1,1',2',1'')TERPHENYL-3',5'-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H18O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.386
Numéro MDL:
29,20 €