Principaux documents
S278947
2-CHLORO-N-P-TOLYL-ACETAMIDE
AldrichCPR
S278947-25MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S278947-25MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H10ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.639
Numéro MDL:
160,00 €