Principaux documents
S261513
(5-DIAZO-2,3,4-TRIPHENYL-1,3-CYCLOPENTADIEN-1-YL)BENZENE
AldrichCPR
25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C29H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.496
Numéro MDL:
110,00 €