Principaux documents
S241385
(2E)-1,7,7-TRIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPTAN-2-ONE SEMICARBAZONE
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H19N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.294
Numéro MDL:
29,20 €