Principaux documents
S240982
BENZO(C)PHENANTHRENE-5,6-DICARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
S240982-25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S240982-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.316
Numéro MDL:
110,00 €