239900
Cypermethrin
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin (protein phosphatase 2B; IC₅₀ = 40 pM). May also have varied effects on ion channels.
Synonyme(s) :
Cypermethrin
136,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
About This Item
136,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Produits recommandés
Description
Merck USA index - 14, 2767
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
oil
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=CC1C(C1C(=O)OC(c2cc(ccc2)Oc3ccccc3)C#N)(C)C)Cl
InChI
1S/C22H19Cl2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3
Clé InChI
KAATUXNTWXVJKI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
calcineurin
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Wang, J.H., and Stelzer, A. 1994. NeuroReport 5, 2377.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup