Principaux documents
S240303
BUT-2-ENEDIOIC ACID DIHEXYL ESTER
AldrichCPR
25MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H28O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.399
Numéro MDL:
158,00 €