Principaux documents
672289
Sigma-Aldrich
2,2-Dibenzyl-1,3-propanediol
≥97.0%
Synonyme(s) :
2,2-Bis(phenylmethyl)-1,3,propanediol
5 G
295,00 €
295,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
295,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
295,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97.0% (HPLC)
≥97.0%
Pf
84-88 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
OCC(CO)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O2/c18-13-17(14-19,11-15-7-3-1-4-8-15)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18-19H,11-14H2
Clé InChI
AZLRECYOMFCGTK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable