Principaux documents
S238503
4-(4-HYDROXY-PHENYLAZO)-BENZOIC ACID
AldrichCPR
S238503-25MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S238503-25MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H10N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.236
Numéro MDL:
160,00 €