Principaux documents
S238481
2,6-DI-TERT-BUTYL-ANTHRAQUINONE
AldrichCPR
S238481-25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S238481-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H24O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.435
Numéro MDL:
110,00 €