Principaux documents
S200999
1-METHYL-4-[(4-METHYLPHENYL)TELLANYL]BENZENE
AldrichCPR
S200999-25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S200999-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14Te
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.868
Numéro MDL:
110,00 €