SAB4200769
Anti-Human IgG3-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone HP-6050, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Human immunoglobulin G3
407,00 €
About This Item
407,00 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HP-6050, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
direct ELISA: 1:80,000-1:160,000 using 2 μg/mL human IgG3 for coating.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable