Principaux documents
S196576
1-BUTYL-2,3,3-TRIMETHYL-3H-INDOLIUM, IODIDE
AldrichCPR
S196576-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S196576-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H22IN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.254
Numéro MDL:
29,20 €