Documents
S141925
4-(4-{9-[4-(3,4-DICYANOPHENOXY)PHENYL]-9H-FLUOREN-9-YL}PHENOXY)PHTHALONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C41H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
602.658
Numéro MDL:
Autres remarques