Principaux documents
S141917
4-(BIPHENYL-4-YLOXY)-PHTHALONITRILE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.331
Numéro MDL:
29,20 €