Principaux documents
S115134
(6,7-DIMETHOXY-3,4-DIHYDRO-ISOQUINOLIN-1-YL)-ACETONITRILE
AldrichCPR
S115134-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S115134-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H14N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.269
Numéro MDL:
29,20 €