Documents
S112658
9-ISOPROPYLIDENE-5,6,7,8-TETRAMETHYL-1,4-DIHYDRO-1,4-METHANO-NAPHTHALENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.376
Numéro MDL:
Autres remarques