Principaux documents
S110019
1,2,4,5-TETRABROMO-3,6-DICHLORO-BENZENE
AldrichCPR
S110019-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S110019-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6Br4Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
462.589
Numéro MDL:
29,20 €