Principaux documents
S109193
N,N'-BIS-TRITYL-HEXANE-1,6-DIAMINE
AldrichCPR
5MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C44H44N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
600.855
Numéro MDL:
29,20 €