Principaux documents
RNI00012
Sigma-Aldrich
Benzene-1,4-diboronic acid-bis-MIDA ester
1 G
35,40 €
35,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
35,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H18B2N2O8
Poids moléculaire :
387.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
35,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(cc2)B3OC(=O)CN(C)CC(=O)O3
InChI
1S/C16H18B2N2O8/c1-19-7-13(21)25-17(26-14(22)8-19)11-3-5-12(6-4-11)18-27-15(23)9-20(2)10-16(24)28-18/h3-6H,7-10H2,1-2H3
Clé InChI
WDGUCEFOPMPYPL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable