Principaux documents
R876518
9-BROMO-2-(4-ETHYLPHENYL)-5-PROPYL-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO(1,5-C)(1,3)BENZOXAZINE
AldrichCPR
100 μG
$448.92
$448.92
Tarif$522.00Économiser 14 %
Généralement expédié sous 5 jours ouvrés (Commandes en dehors des États-Unis, compter 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) pour la livraison)
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB04901
Changer de vue
100 μG
$448.92
About This Item
Formule linéaire :
C21H23BrN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
399.334
Numéro MDL:
$448.92
Tarif$522.00Économiser 14 %
Généralement expédié sous 5 jours ouvrés (Commandes en dehors des États-Unis, compter 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) pour la livraison)
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB04901
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
SAB5200988SAB5200888SAB5200904
conjugate
unconjugated
conjugate
Allophycocyanin conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
Gene Information
rat ... Grin2a(24409)
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327A-38, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
clone
S327-95, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin