Principaux documents
R762350
2-(5-PHENYL-1,3-OXAZOL-2-YL)ANILINE
AldrichCPR
R762350-10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R762350-10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.276
Numéro MDL:
29,20 €