Principaux documents
R751480
ETHYL (R)-(-)-2-OXO-4-THIAZOLIDINE-CARBOXYLATE
AldrichCPR
R751480-50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R751480-50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H9NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.208
Numéro MDL:
29,20 €