Key Documents
R701653
2-AMINO-2-((BENZYLOXY)METHYL)-1,3-PROPANEDIOL HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H18ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.724
Numéro MDL:
Autres remarques