Principaux documents
R682845
1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHANONE (1-(3,4-DIMETHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.425
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.