Principaux documents
156639
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
98%
Synonyme(s) :
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl methyl ketone, 3′,4′-Dimethoxyacetophenone, 4-Acetyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Acetylveratrole, Methyl 3,4-dimethoxyphenyl ketone
25 G
56,10 €
100 G
154,00 €
56,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
56,10 €
100 G
154,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Beilstein:
781213
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
pb
286-288 °C (lit.)
Pf
47-54 °C (lit.)
Solubilité
hot water: soluble
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable