Principaux documents
R646253
3,5-DIMETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.242
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.