Principaux documents
R646156
2-(1H-INDOL-3-YL)-N-(2-(5-METHOXY-1H-INDOL-3-YL)ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
R646156-25MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R646156-25MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H21N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.42
Numéro MDL:
110,00 €