Principaux documents
R645192
N-(2-HYDROXY-1-(HYDROXYMETHYL)-1-METHYLETHYL)-N'-PHENYLUREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.262
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.