Principaux documents
R531316
2-IODO-N-PHENYL-BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H10INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.135
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.