Principaux documents
R522899
1,7,7-TRIMETHYL-BICYCLO(2.2.1)HEPTAN-2-ONE OXIME
AldrichCPR
10MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.253
Numéro MDL:
29,20 €