Principaux documents
R466468
(4-ETHOXY-PHENYL)-PHOSPHORAMIDIC ACID DIETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H20NO4P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.271
Numéro MDL:
Autres remarques