Principaux documents
616753
Sigma-Aldrich
Anisole-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Synonyme(s) :
Methoxy(benzene-d5)
About This Item
Formule linéaire :
C6D5OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
pb
154 °C (lit.)
Pf
-37 °C (lit.)
Densité
1.040 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(OC)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
RDOXTESZEPMUJZ-VIQYUKPQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup