Principaux documents
R456276
3,5-DICHLORO-2-HYDROXYBENZALDEHYDE THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H7Cl2N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.134
Numéro MDL:
29,20 €