R440272
N'-[(E)-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15BrN6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
435.24
Numéro MDL:
Produits recommandés